Anilin, EMSURE® for analysis, Supelco®
1.01261.1000
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Solubility:36 g/l (20 °C)
- Melting Point:-6.2 °C
- Molar Mass:93.13 g/mol
- Boiling Point:184 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:0.5 hPa (20 °C)
- Flash Point:76 °C
- Refractive Index:1.5863 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:1.2 - 11 %(V)
- Density:1.02 g/cm3 (20 °C)
- pH:8.8 (36 g/l, H2O, 20 °C)
- Ignition Point:540 °C
:
:93.13 g/mol
:13,00661
:184 °C (1013 hPa)
:1,019 g/cm³ (20 °C)
:76 °C
:Omgivande
:200-539-3
:1547
:6.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:GHS09
:62-53-3
:C₆H₅NH₂
:MFCD00007629