Test tubes with screw cap
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Om denna produkt
PS, clear, with PE screw cap.
- Good thermal resistance
- Good chemical resistance
Tubes have a round bottom and a freestanding skirt. Sterile tubes are available individually wrapped. The 30 ml individual tubes have a self-adhesive label for marking.
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
PS, clear, with PE screw cap.
- Good thermal resistance
- Good chemical resistance
Tubes have a round bottom and a freestanding skirt. Sterile tubes are available individually wrapped. The 30 ml individual tubes have a self-adhesive label for marking.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetLängdØ utv.SterilitetTillgänglighetPrice
- 25 ml92,4 mm25 mmIcke steriltLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 400 Items1 * 400 Items - 2 775,00 kr2 775,00 kr1 * 400 Items2 775,00 kr
- 12 ml102 mm16 mmIcke steriltLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.500 Items1 * 1.500 Items - 10 800,00 kr10 800,00 kr1 * 1.500 Items10 800,00 kr
- 12 ml102 mm16 mmSteriltLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.500 Items1 * 1.500 Items - 15 625,00 kr15 625,00 kr1 * 1.500 Items15 625,00 kr
- 25 ml92,4 mm25 mmSteriltLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 400 Items1 * 400 Items - 3 825,00 kr3 825,00 kr1 * 400 Items3 825,00 kr