Orders LinkContactUsLinkComponent
Provtagare för vätskor
 :   BURKLE
Provtagare för vätskor
 :  BURKLE
Provtagare för vätskor
Provtagare för vätskor
Material: V4A rostfritt stål (1,4404). Provtagare för tunn till viskös vätska.
  • Enkel att använda med en hand
  • Med tratt för säker påfyllning av provflaskorna
Product Family Options
Opened/closed with thumb
  • Beskrivning
    Kapacitet
  • Liquid-Sampler, öppen med tumgrepp, 32×460 mm
    50 ml
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 125,00 kr
    4 125,00 kr
    1 * 1 Items
       4 125,00 kr
  • Liquid-Sampler, öppen med tumgrepp, 32×540 mm
    100 ml
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 550,00 kr
    4 550,00 kr
    1 * 1 Items
       4 550,00 kr
Opened/closed semi-automatically
  • Beskrivning
    Kapacitet
  • Liquid-Sampler, placeras på flaska, 32×535 mm
    100 ml
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 550,00 kr
    5 550,00 kr
    1 * 1 Items
       5 550,00 kr
  • Liquid-Sampler, placeras på flaska, 32×455 mm
    50 ml
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 825,00 kr
    4 825,00 kr
    1 * 1 Items
       4 825,00 kr