Provtagare, UniSampler med suglans
300-1041
: BURKLE
- Kapacitet:1000 ml
- Beskrivning:UniSampler med suglansett
- Längd:100 cm
- Material:PP/PVC
- Förp.:1
Provtagningslansen består av ett inre och ett yttre rör. Sugpositionen kan varieras steglöst med det yttre röret inom en höjd av 0 till 48 cm.
- Sugrör PP, sugslang PVC
- Universell flaskadapter av PVC, för flaskhalsar med en nominell dimension på Ø 24, 32, 39 och 50 mm
: Inkl. provflaskor av PP, fem av vardera 250 ml och 500 ml, vakuumpump, adapter för provflaskor 100 till 1 000 ml, 20 seal-it flaskförseglingar.