Handborr, QualiRod
Catalog # 300-0141
Leverantör: BURKLE
Specifikationer
- Ø:8 mm
- Nedsänkning:200 mm
- Beskrivning:Handborr, cylindrisk
- Längd:260 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Cylindrisk ihålig borr med vass skäregg, kan lätt köras i pastor och halvfasta ämnen. Proverna som skurits ut avlägsnas därefter med lämplig ejektor.
- Rostfritt stål V2A (1,4301)
- Kan steriliseras
- Innerdiam. 8 mm, outerdiam. 10 mm