Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugrör
Centrifugrör
Leverantör:   KARTELL
Centrifugrör
Leverantör:  KARTELL
Certificates
Centrifugrör
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PP with quick closure PE screw cap.
  • Leak-proof
  • Can be centrifuged up to 4000×g
  • Cap is designed to avoid any contamination due to drops of liquid on the inner surface
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Stängningsstorlek
    Lock, färg
    Version
    Tillgänglighet
    Price
  • KART88303/03
    Tubes, with white screw cap
    Tubes, with white screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Med skruvlock
    Vit
    non sterile
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 575,00 kr
    3 575,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 575,00 kr
  • KART8830304
    Tubes, with blue screw cap
    Tubes, with blue screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Med skruvlock
    Blå
    non sterile
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 600,00 kr
    3 600,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 600,00 kr
  • KART88303/06
    Tubes, with yellow screw cap
    Tubes, with yellow screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Med skruvlock
    Gul
    non sterile
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 575,00 kr
    3 575,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 575,00 kr
  • KART8830310
    Tubes, with red screw cap
    Tubes, with red screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Med skruvlock
    Röd
    non sterile
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 600,00 kr
    3 600,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 600,00 kr
  • KART88304-03
    Tubes, with white screw cap
    Tubes, with white screw cap
    15 ml
    16×100 mm
    Med skruvlock
    Vit
    sterile
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 550,00 kr
    550,00 kr
    1 * 100 Items
       550,00 kr