Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
Leverantör:   KARTELL
Test tubes with screw caps
Leverantör:  KARTELL
Certificates
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
7 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PS, clear, wtih screw cap.
  • Tight screw cap
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Taking into consideration the different applications, they are available sterile single packed, sterile nultiple packed and not sterile.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Ø utv.
    Förp.
    Sterilitet
    Tillgänglighet
    Price
  • 10 ml
    100 mm
    16 mm
    Styckvis förpackade
    Sterilt
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 750 Items
    1 * 750 Items - 5 675,00 kr
    5 675,00 kr
    1 * 750 Items
       5 675,00 kr
  • 15 ml
    120 mm
    16 mm
    Bulk
    Icke sterilt
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 750 Items
    1 * 750 Items - 4 250,00 kr
    4 250,00 kr
    1 * 750 Items
       4 250,00 kr
  • 10 ml
    100 mm
    16 mm
    Bulk
    Icke sterilt
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5 200,00 kr
    5 200,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5 200,00 kr
  • 10 ml
    100 mm
    16 mm
    i flerpack
    Sterilt
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1 250,00 kr
    1 250,00 kr
    1 * 200 Items
       1 250,00 kr
  • 20 ml
    150 mm
    16 mm
    Bulk
    Icke sterilt
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3 500,00 kr
    3 500,00 kr
    1 * 500 Items
       3 500,00 kr
  • 20 ml
    150 mm
    16 mm
    Individually packed
    Sterilt
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 4 800,00 kr
    4 800,00 kr
    1 * 500 Items
       4 800,00 kr
  • 15 ml
    120 mm
    16 mm
    Individually packed
    Sterilt
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 700 Items
    1 * 700 Items - 5 975,00 kr
    5 975,00 kr
    1 * 700 Items
       5 975,00 kr