Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryostorage boxes, KeepIT-100™, WHEATON®
Cryostorage boxes, KeepIT-100™, WHEATON®
Leverantör:  DWK Life Sciences
Certificates
Cryostorage boxes, KeepIT-100™, WHEATON®
Cryostorage boxes, KeepIT-100™, WHEATON®
18 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Plastic, coloured.
  • Box inventory eliminates unnecessary entry or removal of sample for scanning
  • Traceability by lots of 100
  • Eliminates handling of individual samples, therefore does not compromise sample integrity
Unique design, featuring punch-holes in bottom of the base to facilicate reading/scanning of 2D bar-coded bottom plugs of CryoELITE™ vial; in addition, quicker draining of Liquid Nitrogen.
The KeepIT-100™ has a transparent notched cover for easy see through sample indentification; solvent resistant grid (1 to 100) withstands cryogenic temperatures and accommodates labels and freezer pens. Clear lid pairs well with coloured capped cryogenic vials; this enable colour coding sample identification without removing lid. Accommodates up to 100 (2 ml) internal thread cryogenic vials. Standard footprint, compatible with liquid nitrogen storage shelves and freezer drawers.
Product Family Options
KeepIT® - 25 For external thread vials
Produktinformation
  • Fack
    För
    Färg
    B×D×H, utv
    Tillgänglighet
    Price
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Blå
    75×75×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 500,00 kr
    2 500,00 kr
    1 * 10 Items
       2 500,00 kr
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Grön
    75×75×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 500,00 kr
    2 500,00 kr
    1 * 10 Items
       2 500,00 kr
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Rosa
    75×75×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 500,00 kr
    2 500,00 kr
    1 * 10 Items
       2 500,00 kr
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Röd
    75×75×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 500,00 kr
    2 500,00 kr
    1 * 10 Items
       2 500,00 kr
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Vit
    75×75×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 500,00 kr
    2 500,00 kr
    1 * 10 Items
       2 500,00 kr
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Gul
    75×75×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2 500,00 kr
    2 500,00 kr
    1 * 10 Items
       2 500,00 kr
KeepIT® Low profile - 81 For external thread vials
Produktinformation
  • Fack
    För
    Färg
    B×D×H, utv
    Tillgänglighet
    Price
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Blå
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 10 Items
       3 400,00 kr
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Grön
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 10 Items
       3 400,00 kr
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Rosa
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 10 Items
       3 400,00 kr
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Röd
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 10 Items
       3 400,00 kr
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Vit
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 10 Items
       3 400,00 kr
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Gul
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 10 Items
       3 400,00 kr
KeepIT® Low profile - 100 For internal thread vials
Produktinformation
  • Fack
    För
    Färg
    B×D×H, utv
    Tillgänglighet
    Price
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Blå
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 625,00 kr
    3 625,00 kr
    1 * 10 Items
       3 625,00 kr
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Grön
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 10 Items
       3 400,00 kr
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Rosa
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 625,00 kr
    3 625,00 kr
    1 * 10 Items
       3 625,00 kr
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Röd
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 625,00 kr
    3 625,00 kr
    1 * 10 Items
       3 625,00 kr
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Vit
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 10 Items
       3 400,00 kr
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    Gul
    130×130×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 10 Items
       3 400,00 kr