VWR®, Kvantitativa filterpapper
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
424: Används för filtrering av blysulfid, järnsulfid, silversulfid, alkalikarbonat, blykromat, arsenik, antimon, kadmium och livsmedel. Bestämning av sandhalt i mejeriprodukter. Bestämning av opacitet hos massa på pappersbruk.
434: Analys av fina fällningar som blyoxid, kalciumfluorid, nickelsulfid, zinksulfid, kall bariumsulfat och kopparoxid. Bestämning av olösliga orenheter i fetter samt i animaliska och vegetabiliska oljor.
454: För retention av zirkonhydroxid, aluminiumhydroxid, koboltsulfid och andra grova eller gelatinartade fällningar.
474: För allmänna kvantitativa analyser och filtrering av aluminiumfosfat, zink-ammonium-fosfat och silverkromat.
Specifications
- Catalog No:
- 516-0266
- 516-0265
- 516-0268
- 516-0264
- 516-0272
- 516-0274
- 516-0275
- 516-0854
- 516-0267
- 516-0269
- 516-0855
- 516-0263
- 516-0847
- 516-0848
- 516-0270
- 516-0856
- 516-0271
- 516-0857
- 516-0273
- 516-0849
- 516-0850
- 516-0853
- Klass:
- 424
- 424
- 424
- 424
- 434
- 434
- 434
- 454
- 424
- 424
- 454
- 474
- 474
- 474
- 434
- 454
- 434
- 454
- 434
- 474
- 474
- 454
- Vikt:
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- Tjocklek:
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,18 mm
- 0,17 mm
- 0,17 mm
- 0,18 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,14 mm
- 0,18 mm
- 0,14 mm
- 0,18 mm
- 0,14 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,18 mm
- Partikelretention:
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 2 - 3 µm
- 2 - 3 µm
- 2 - 3 µm
- 15 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 15 - 12 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 2 - 3 µm
- 15 - 12 µm
- 2 - 3 µm
- 15 - 12 µm
- 2 - 3 µm
- 5 - 8 µm
- 5 - 8 µm
- 15–12 µm
- Max. porstorlek:
- 40 µm
- 40 µm
- 40 µm
- 40 µm
- 20 µm
- 20 µm
- 20 µm
- 50 µm
- 40 µm
- 40 µm
- 50 µm
- 30 µm
- 30 µm
- 30 µm
- 20 µm
- 50 µm
- 20 µm
- 50 µm
- 20 µm
- 30 µm
- 30 µm
- 50 µm
- Min. porstorlek:
- 23 µm
- 23 µm
- 23 µm
- 23 µm
- 9 µm
- 9 µm
- 9 µm
- 31 µm
- 23 µm
- 23 µm
- 31 µm
- 15 µm
- 15 µm
- 15 µm
- 9 µm
- 31 µm
- 9 µm
- 31 µm
- 9 µm
- 15 µm
- 15 µm
- 31 µm
- Filtreringshastighet:
- 150 s (Herzberg)
- 150 s (Herzberg)
- 150 s (Herzberg)
- 150 s (Herzberg)
- 2500 s (Herzberg)
- 70 s (Herzberg)
- 150 s (Herzberg)
- 150 s (Herzberg)
- 70 s (Herzberg)
- 450 s (Herzberg)
- 450 s (Herzberg)
- 450 s (Herzberg)
- 70 s (Herzberg)
- 70 s (Herzberg)
- 450 s (Herzberg)
- 450 s (Herzberg)
- 70 s (Herzberg)
- Sprängtryck i vått tillstånd:
- 2,5 psi
- 2,5 psi
- 2,5 psi
- 2,5 psi
- 3,5 psi
- 3,5 psi
- 3,5 psi
- 2 psi
- 2,5 psi
- 2,5 psi
- 2 psi
- 3 psi
- 3 psi
- 3 psi
- 3,5 psi
- 2 psi
- 3,5 psi
- 2 psi
- 3,5 psi
- 3 psi
- 3 psi
- 2 psi
- Sprängtryck i torrt tillstånd:
- 17 psi
- 17 psi
- 17 psi
- 17 psi
- 18 psi
- 18 psi
- 18 psi
- 11 psi
- 17 psi
- 17 psi
- 11 psi
- 12 psi
- 12 psi
- 12 psi
- 18 psi
- 11 psi
- 18 psi
- 11 psi
- 18 psi
- 12 psi
- 12 psi
- 11 psi