Fluorbensen, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
51411-5ML-F
: Merck
: Phenylfluoride
- :462-06-6
- :C₆H₅F
- :MFCD00000280
- :96.1 g/mol
- :13,04197
- :85,1 °C (1013 hPa)
- :–41 °C
- :1,023 g/cm³ (20 °C)
- :–15 °C
- :Omgivande
- :2387
- :3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- :207-321-7
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:5 mL