Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorbensen 99%
Brännbar
Frätande
Miljö
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Fluorbensen 99%
Certificates
Fluorbensen 99%
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Phenylfluoride
  • CAS-nummer:462-06-6
  • Formel:C₆H₅F
  • MDL-nummer:MFCD00000280
  • Molecular Weight:96.1 g/mol
  • Merck Index:13,04197
  • Kokande Pt:85 °C (760 mmHg)
  • Smält Pt:–42 °C
  • Densitet:1,02 g/cm³
  • Flash Pt:–15 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:207-321-7
  • FN:2387
  • ADR:3,II
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4643 to 1.4663 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.1 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 495,00 kr
    495,00 kr
    1 * 100 g
       495,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1 300,00 kr
    1 300,00 kr
    1 * 500 g
       1 300,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 4 025,00 kr
    4 025,00 kr
    1 * 2,5 kg
       4 025,00 kr