Orders LinkContactUsLinkComponent
Soxhlet extractors, complete assemblies
Soxhlet extractors, complete assemblies
Leverantör:   SciLabware
Soxhlet extractors, complete assemblies
Leverantör:  SciLabware
Certificates
Soxhlet extractors, complete assemblies
Soxhlet extractors, complete assemblies
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
PYREX®, borosilicate glass.
  • Complete glass assembly
  • Low solvent volumes required for extraction of soluble components in solids
  • Range of sizes of extractor to meet different sample sizes
* 75 mm diameter extractor flange.
Leveransinformation: Assembly consists of round bottom flask, Soxhlet extractor and Allihn condenser.
Product Family Options
Produktinformation
  • Extraktionsvolym
    Volym
    NS-hylsa
    Tillgänglighet
    Price
  • 100 ml
    250 ml
    40/38 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 275,00 kr
    3 275,00 kr
    1 * 1 Items
       3 275,00 kr
  • 200 ml
    500 ml
    50/42 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 250,00 kr
    5 250,00 kr
    1 * 1 Items
       5 250,00 kr
  • 600 ml
    2000 ml
    -* NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7 400,00 kr
    7 400,00 kr
    1 * 1 Items
       7 400,00 kr