Redox combination electrodes, AquaLine
Catalog # SCOI285113073
Supplier: SI ANALYTICS
Specifications
- Anslutning:Koaxialanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- För:Dricksvattenövervakning
- Typ:AquaLine 79 Pt
- Beskrivning:Redoxkombinationselektrod med lågt underhållsbehov, med skruvkabelanslutning, Silamid®-referenssystem, platinadisksensor på 4 mm
- Material:Glas
- Elektrolyt:Gel
- Förp.:1
- Temp:−5...+80 °C
- pH:2 - 13
Specifications
About this item
AquaLine electrodes are ideal for measuring applications in drinking water, industrial water and sewage range.