Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro spoon
Micro spoon
Med plastskaft, 150 mm, 5 mm
Katalog # RSGA087.025
Leverantör:   RSG
Micro spoon
Katalog # RSGA087.025
Leverantör:  RSG
Micro spoon
Micro spoon
Med plastskaft, 150 mm, 5 mm
Price
465,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Product Details & Documents
This micro spoon is made of stainless steel (Remanit 4301) and features a black plastic handle.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Med plastskaft
  • Längd:
    150 mm
  • Skedstorlek:
    5 mm