Flaska för ögonsköljning
Katalog # 215-1363
Leverantör: KARTELL
Specifikationer
- Beskrivning:Tom flaska för ögonsköljning, PE, 500 ml, med specialdesignat snabblock
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Denna ögonsköljflaska kan fyllas med destillerat vatten eller annan medicinsk vätska för oftalmologisk användning och möjliggör en snabb och omedelbar spolning.
- Levereras med en sköljkopp med snabblock
- Luft fylls på via en luftventil i flaskans överdel, vilket förhindrar att kontaminerad sköljvätska dras tillbaka in i flaskan
- en perforerad sprejplatta i mitten av koppen delar upp strömmen så att ögat sköljs försiktigt
- Avfall leds bort via dräneringsröret