Flaskor för ögonsköljning
Tom flaska för ögonsköljning för 600 ml innehåll, PE
BURK2507-2000
: BURKLE
Tom flaska för 600 ml innehåll, läckagesäker tack vare ventil och dammskyddslock. Instruktioner tryckta på (på tyska), gjorda av transparent PE.
- Beskrivning:Tom flaska för ögonsköljning för 600 ml innehåll, PE