Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Leverantör:   KARTELL
Pasteur pipettes
Leverantör:  KARTELL
Certificates
Pasteur pipettes
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
PE, disposable, sterile or non sterile.
  • Disposable PE pipettes with bulb and graduations
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
Caution: *Capillary
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Gradering
    Steril
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 3 ml
    152,19 mm
    0,50 ml
    -
    500 pcs.
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 560,00 kr
    560,00 kr
    1 * 500 Items
       560,00 kr
  • 3 ml
    154 mm
    0,50 ml
    +
    Individuellt förpackade
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 775,00 kr
    3 775,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 775,00 kr
  • 1 ml
    150 mm
    0,25 ml
    -
    500 pcs.
    Discontinued
  • 150 mm
    +
    Individually wrapped
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1 900,00 kr
    1 900,00 kr
    1 * 500 Items
       1 900,00 kr