Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprejflaskor
Sprejflaskor
1000 ml, 271 mm, 90 mm
Katalog # 215-4419
Leverantör:   KARTELL
Sprejflaskor
Katalog # 215-4419
Leverantör:  KARTELL
Sprejflaskor
Sprejflaskor
1000 ml, 271 mm, 90 mm
Price
555,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
Spray bottle atomiser with adjustment jet.
Documents
Specifikationer
  • Ø utv.:
    90 mm
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Höjd:
    271 mm