Kassetter för vävnadsinbäddning, universell typ
Leverantör: KARTELL
Certifikat
Om denna produkt
Kassetter för vävnadsinbäddning för inneslutning av paraffin, universell typ, levereras med en klämma på locket som enkelt kan tas bort. Tillgängliga i fem färger. Mått: 28×40×6,8 mm.