4-Kloranilin, Supelco®
35823-1G
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
:
:13,02136
:232 °C (1013 hPa)
:69…71 °C
:1,43 g/cm³ (20 °C)
:120 °C
:6.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:127.57 g/mol
:203-401-0
:2018
:GHS06
:GHS08
:GHS09
:Omgivande
:106-47-8
:C₆H₆ClN
:MFCD00007835