2,3-Dikloranilin
MOLE68153911-500G
: Molekula
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
:
:162.02 g/mol
:252 °C (1013 hPa)
:23…24 °C
:1,383 g/cm³ (25 °C)
:Omgivande
:210-157-9
:3442
:6.1,II
:608-27-5
:C₆H₅Cl₂N
:MFCD00007657