ContactUsLinkComponent
2,3-Dikloranilin
2,3-Dikloranilin
Catalog # EHERC12322300
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
2,3-Dikloranilin
Catalog # EHERC12322300
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    0,5 g
  • Seq:
    3035
Specifications
About this item
 :
 :162.02 g/mol
Boiling Pt:252 °C (1013 hPa)
Melting Pt:23…24 °C
Density:1,383 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:210-157-9
UN:3442
ADR:6.1,II
CAS Number:608-27-5
Formula:C₆H₅Cl₂N
MDL Number:MFCD00007657