Torkdukar för renrum, AlphaLite® II
Katalog # TEXWTX1091
Leverantör: Texwipe
Specifikationer
- Förp.:150 wipes/bag, 4 bags/case
- Beskrivning:TX1091
- L×B:250×580 mm
- Seq:02
Specifikationer
Om denna produkt
De här torkdukarna är främst avsedda för användning som platta moppöverdrag för rengöring och dekontaminering av golv. De är tillverkade av icke-vävd, polyester och därför särskilt väl lämpade för rengöring och avlägsnande av provrester.
- Stickad polyester för applicering av desinfektionsmedel och biocider
- Hög absorptionsförmåga och utmärkt motståndskraft mot nötning
Lämpligt för renrum av ISO-klass 3 - 8.