ContactUsLinkComponent
Klorbenzen ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Klorbenzen ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 103386D
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Klorbenzen ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 103386D
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99.5 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Colouration:
    Max. 10 APHA
  • Density (20/4):
    1.100 - 1.110
  • Evaporation residue:
    Max. 0.05 %
  • Water:
    Max. 0.05 %
  • Al (Aluminium):
    Max. 2.0 ppm
  • Ba (Barium):
    Max. 1.0 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 5.0 ppm
  • Cd (Cadmium):
    Max. 0.5 ppm
  • Co (Cobalt):
    Max. 0.2 ppm
  • Cr (Chromium):
    Max. 0.2 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 0.2 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 2.0 ppm
  • K (Potassium):
    Max. 1.0 ppm
  • Mg (Magnesium):
    Max. 0.5 ppm
  • Mn (Manganese):
    Max. 0.2 ppm
  • Na (Sodium):
    Max. 5.0 ppm
  • Ni (Nickel):
    Max. 0.2 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 0.5 ppm
  • Sr (Strontium):
    Max. 0.2 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 1 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :112.56 g/mol
Merck Index:13,02139
Kokande Pt:130 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–45 °C
Densitet:1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:28 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-628-5
FN:1134
ADR:3,III
REACH:01-2119432722-45
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS09
CAS-nummer:108-90-7
Formel:C₆H₅Cl
MDL-nummer:MFCD00000530