1,2-Diklorbenzen 98% för spektrofotometri
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:95-50-1
:
Formel:C₆H₄Cl₂
MDL-nummer:MFCD00000535
:147 g/mol
Merck Index:14,3056
Kokande Pt:180 °C
Smält Pt:–18 °C
Densitet:1,306
Flash Pt:68 °C (154 °F)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-425-9
FN:1591
ADR:6.1,III
:GHS07
:GHS09