ContactUsLinkComponent
Salicylsyra ≥98%, TECHNICAL
  20659.295
 :  
undefined
Salicylsyra ≥98%, TECHNICAL
  20659.295
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    Min. 98 %
 :
 :138.12 g/mol
 :13,08411
 :336 °C (1013 hPa)
 :157…159 °C
 :1,443 g/cm³ (20 °C)
 :157 °C
 :200-712-3
 :GHS07
 :GHS05
 :Omgivande
 :69-72-7
 :(HO)C₆H₄CO₂H
 :MFCD00002439