ContactUsLinkComponent
Salicylsyra ≥99%, GPR RECTAPUR®
Salicylsyra ≥99%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 20655.292
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Salicylsyra ≥99%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 20655.292
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Melting point:
    158 - 161 °C
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 50 ppm
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :138.12 g/mol
Merck Index:13,08411
Kokande Pt:336 °C (1013 hPa)
Smält Pt:157…159 °C
Densitet:1,443 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:157 °C
EINECS:200-712-3
 :GHS07
 :GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:69-72-7
Formel:(HO)C₆H₄CO₂H
MDL-nummer:MFCD00002439