Salicylsyra
Katalog # MOLEM34871437
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:138.12 g/mol
Merck Index:13,08411
Kokande Pt:336 °C (1013 hPa)
Smält Pt:157…159 °C
Densitet:1,443 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:157 °C
EINECS:200-712-3
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:69-72-7
Formel:(HO)C₆H₄CO₂H
MDL-nummer:MFCD00002439