Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Salicylsyra
Salicylsyra 99+% ACS
Salicylsyra 99+% ACS
:
Thermo Fisher Scientific
Salicylsyra 99+% ACS
:
Thermo Fisher Scientific
:
69-72-7
:
:
(HO)C₆H₄CO₂H
:
MFCD00002439
:
138.12 g/mol
:
14,8332
:
211 °C (20 mmHg)
:
158…160 °C
:
1,443
:
157 °C (315 °F)
:
Omgivande
:
200-712-3
:
GHS05
:
GHS07
externalurl.pdf
msds_ALFA030782
Thermo Scientific Acroseal 25 Years