Spinalnålar för anestesi, Quincke Point, BD™
Leverantör: BD Medical
Certifikat
Om denna produkt
Fin Quincke-avfasning (kort avfasning): instickning med hög kvalitet och stålnål av hög kvalitet för enkelt, jämnt införande. Exakt placering av nål och mandräng förhindrar biopsieffekt.
- Genomskinligt nav för snabbare upptäckt av cerebrospinalvätska
- Fria från silikon och latex
- Bra nålgrepp och enkel hantering
Packaging: Packaged 25 per box, with 8 boxes per case (total 200).