Orders LinkContactUsLinkComponent
BeefSteaker
BeefSteaker
BeefSteaker, komplett, 25 mm
Katalog # 312-0087
Leverantör:   BURKLE
BeefSteaker
Katalog # 312-0087
Leverantör:  BURKLE
BeefSteaker
BeefSteaker
BeefSteaker, komplett, 25 mm
Price
4 175,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
För bakteriologisk provtagning från huden på döda djur i slakthus och köttaffärer. (nötkreatur, gris, får, get och häst). BeefSteaker används för att skära ut ett runt hudprov på 25 mm från djurets hud. Skäraren i rostfritt stål (1,4404) gör det enkelt att skära ut provet.
  • BeefSteaker kan ångsteriliseras eller flamsteriliseras
  • Ett hål på ovansidan förhindrar luftkomprimering och används vid utmatning av provet
BeefSteaker kan även användas för andra provtagningsändamål (histologi, medicin, livsmedel och halvlyxvaror, ostproduktion, jordbruk).
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    25 mm
  • Beskrivning:
    BeefSteaker, komplett
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Transportväska
    Transportväska
    312-0088
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 250,00 kr