Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrodes
Reference electrodes
Leverantör:   SI ANALYTICS
Reference electrodes
Leverantör:  SI ANALYTICS
Certificates
Reference electrodes
Reference electrodes
6 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Product Family Options
With plug head
Produktinformation
  • Typ
    Temp
    Material
    Elektrolyt
    Diafragma
    Ø×L
    Anslutning
    Tillgänglighet
    Price
  • SCOI285111767
    Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem
    Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem
    B 1881 HD
    −5...+100 °C
    PVDF
    Pasta
    PVDF
    12×120 mm
    Skruvkabelanslutning
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 100,00 kr
    4 100,00 kr
    1 * 1 Items
       4 100,00 kr
  • SCOI285111915
    Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Silamid®-referenssystem
    Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Silamid®-referenssystem
    B 1981 HD
    −5...+100 °C
    Glas
    Referid®
    KPG ringformig öppning
    12×120 mm
    Skruvkabelanslutning
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 375,00 kr
    4 375,00 kr
    1 * 1 Items
       4 375,00 kr
  • SCOI285111701
    Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem
    Referenselektrod, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem
    B 1181 HD
    −5...+50 °C
    Glas
    Pasta
    Keramiskt
    12×120 mm
    Skruvkabelanslutning
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 225,00 kr
    3 225,00 kr
    1 * 1 Items
       3 225,00 kr
  • SCOI285111504
    Referenselektrod, Ag/AgCl-referenssystem
    Referenselektrod, Ag/AgCl-referenssystem
    B 1491 HD
    +5...+135 °C
    Glas
    KCI 3 mol/l
    Keramiskt
    12×170 mm
    Skruvkabelanslutning
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 525,00 kr
    3 525,00 kr
    1 * 1 Items
       3 525,00 kr
With fixed cable
Produktinformation
  • Typ
    Temp
    Material
    Elektrolyt
    Diafragma
    Ø×L
    Anslutning
    Tillgänglighet
    Price
  • SCOI285116851
    Referenselektroder med fri ände, Ag/AgCl-referenssystem och påfyllningsrör
    Referenselektroder med fri ände, Ag/AgCl-referenssystem och påfyllningsrör
    9828/95
    +5...+135 °C
    Glas
    KCI 3 mol/l
    Keramiskt
    12×120 mm
    5 m fast kabel
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 325,00 kr
    4 325,00 kr
    1 * 1 Items
       4 325,00 kr
  • SCOI285117856
    Referenselektroder med fri ände, flänslock, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem
    Referenselektroder med fri ände, flänslock, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem
    9801/85
    −5...+50 °C
    Glas
    Pasta
    Keramiskt
    12×120 mm
    5 m fast kabel
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 225,00 kr
    3 225,00 kr
    1 * 1 Items
       3 225,00 kr