Säkerhetsbehållare
Leverantör: BURKLE
Certifikat
Om denna produkt
Utrymmessnål säkerhetsbehållare, rostfritt stål, med skruvlock, övertrycksventil och PTFE-tätningar för förvaring.
- Explosionsskyddade via flamskydd och övertrycksventil
- Hög kemikaliebeständighet
- Tryckutjämning sker från ca 0,3 bar