Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrodes, ScienceLine
Leverantör:   SI ANALYTICS
Reference electrodes, ScienceLine
Leverantör:  SI ANALYTICS
Certificates
Reference electrodes, ScienceLine
Reference electrodes, ScienceLine
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Typ
    pH
    Temp
    Material
    Elektrolyt
    Diafragma
    Ø×L
    Tillgänglighet
    Price
  • SCOI1070046
    Enkel referenselektrod, ScienceLine, Ag/AgCl-referenssystem
    Enkel referenselektrod, ScienceLine, Ag/AgCl-referenssystem
    B 2920+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platina
    12×120 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 850,00 kr
    2 850,00 kr
    1 * 1 Items
       2 850,00 kr
  • SCOI1070044
    Enkel referenselektrod, ScienceLine, Ag/AgCl-referenssystem
    Enkel referenselektrod, ScienceLine, Ag/AgCl-referenssystem
    B 2820+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Keramiskt
    12×120 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 450,00 kr
    2 450,00 kr
    1 * 1 Items
       2 450,00 kr
  • SCOI1070073
    Enkel referenselektrod, ScienceLine, med standardkona NS 14,5, Ag/AgCl-referenssystem
    Enkel referenselektrod, ScienceLine, med standardkona NS 14,5, Ag/AgCl-referenssystem
    B 3520+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Platina
    10×103 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 375,00 kr
    3 375,00 kr
    1 * 1 Items
       3 375,00 kr
  • SCOI1070070
    Enkel referenselektrod, ScienceLine, med standardkona NS 14,5, Ag/AgCl-referenssystem
    Enkel referenselektrod, ScienceLine, med standardkona NS 14,5, Ag/AgCl-referenssystem
    B 3420+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Keramiskt
    10×103 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 375,00 kr
    3 375,00 kr
    1 * 1 Items
       3 375,00 kr
  • SCOI1070075
    Enkel referenselektrod, ScienceLine, med dubbelt elektrolytsystem, med standardkona NS 14,5, Ag/AgCl-referenssystem
    Enkel referenselektrod, ScienceLine, med dubbelt elektrolytsystem, med standardkona NS 14,5, Ag/AgCl-referenssystem
    B 3920+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Glas
    KCl 3 mol/l
    Slipad fattning
    10×103 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 125,00 kr
    6 125,00 kr
    1 * 1 Items
       6 125,00 kr