Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, broad shape
Spoon spatulas, broad shape
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas, broad shape
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Certificates
Spoon spatulas, broad shape
Spoon spatulas, broad shape
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Rigid spoon spatulas made of stainless steel. With spoon end and one flat end.
Product Family Options
Produktinformation
  • Längd
    Skedstorlek
    Tillgänglighet
    Price
  • 120 mm
    23 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 71,00 kr
    71,00 kr
    1 * 1 Items
       71,00 kr
  • 150 mm
    28 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 73,00 kr
    73,00 kr
    1 * 1 Items
       73,00 kr
  • 180 mm
    30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 78,00 kr
    78,00 kr
    1 * 1 Items
       78,00 kr
  • 210 mm
    30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 93,00 kr
    93,00 kr
    1 * 1 Items
       93,00 kr