4-Nitrobensoesyra för syntes, Sigma-Aldrich®
: Merck
:62-23-7
:
:C₇H₅NO₄
:MFCD00007352
:167.12 g/mol
:12,06686
:359 °C (1013 hPa)
:121 °C
:1,65 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:200-526-2
:GHS07
:Omgivande
- Solubility:0.42 g/l (20 °C)
- Melting Point:239 - 242 °C
- Molar Mass:167.12 g/mol
- Bulk Density:700 kg/m3
- Density:1.61 g/cm3 (20 °C)
- pH:3.1 (0.42 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution)
- Synonyms:4-Nitrobenzoic acid
- Hill Formula:C7H5NO4
- Chemical Formula:4-(NO2)C6H4COOH