3-Nitrobenzoic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
8.00645.0250
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:250 g
- Seq:3545
- Solubility:3 g/l (25 °C)
- Melting Point:139 - 142 °C
- Molar Mass:167.12 g/mol
- Bulk Density:700 kg/m3
- Flash Point:190 °C
- Density:1.49 g/cm3 (20 °C)
- pH:3 (5 g/l, H2O, 20 °C) (aqueous suspension)
- Ignition Point:490 °C
- Hill Formula:C7H5NO4
- Chemical Formula:3-(NO2)C6H4COOH
:
:167.12 g/mol
:12,06686
:341 °C (1013 hPa)
:139…142 °C
:1,494 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:Omgivande
:204-508-5
:GHS07
:121-92-6
:C₇H₅NO₄
:MFCD00007251