Bensoesyra
Katalog # PROONIST-39J
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:30 g
- Seq:3332
Specifikationer
Om denna produkt
:
:122.12 g/mol
Merck Index:13,01092
Kokande Pt:249 °C (1013 hPa)
Smält Pt:121…123 °C
Densitet:1,316 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:121 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-618-2
REACH:01-2119455536-33
:GHS07
CAS-nummer:65-85-0
Formel:C₇H₆O₂
MDL-nummer:MFCD00002398