2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Katalog # MOLE42492972-100G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:166.18 g/mol
Kokande Pt:284 °C (1013 hPa)
Smält Pt:49…51 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-211-5
CAS-nummer:93-02-7
Formel:C₉H₁₀O₃
MDL-nummer:MFCD00003314