VWR® Traceable®, Digital Thermometer
−20…+50 °C, ±0,5 °C (0−50) / ±1 °C, 0,1 °C, 56×25×110 mm
Catalog # 620-1826
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
This thermometer accurately monitors temperatures in freezers, refrigerators, incubators and environmental chambers. Bottle and solution insulate the sensor from transient temperature changes. Waterproof, non toxic glycol bottle probe.
- Lättläst digital display
- Min/max och aktuell temperatur
W×D×H: 56×25×110 mm
Solution recognised as safe by the FDA.
: Solution recognised as safe by the FDA. Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
: Levereras med Traceable®-certifikat med ett individuellt serienummer för spårbarhet till NIST, plasthållare, kardborrband, dubbelhäftande tejp för väggmontering och ett utbytbart silveroxidbatteri.
Specifications
- Mätområde:−20…+50 °C
- Upplösning:0,1 °C
- B×D×H:56×25×110 mm
- Noggrannhet:±0,5 °C (0−50) / ±1 °C