Mätcylinder, klass B, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
Gå till:
Om denna produkt
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, Class B.
- Calibrate to contain ('In')
- Marks and inscription in white
- With spout
- With large hexagonal base
Base ist equipped with three knobs to increase the stability
: DIN ISO 4788
9 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, Class B.
- Calibrate to contain ('In')
- Marks and inscription in white
- With spout
- With large hexagonal base
Base ist equipped with three knobs to increase the stability
: DIN ISO 4788
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetIndelningHöjdToleransØTillgänglighetPrice
- 1000 ml10 ml460 mm10 ± ml65 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items885,00 kr
- 2000 ml20 ml500 mm20 ± ml85 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items1 475,00 kr
- 10 ml0,2 ml137 mm0,2 ± ml14 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2 Items345,00 kr
- 25 ml0,5 ml167 mm0,5 ± ml21 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2 Items360,00 kr