ContactUsLinkComponent
Färgningsburkar, DURAN®
Färgningsburkar, DURAN®
Catalog # SCOT233160003
Supplier:  DWK Life Sciences
undefined
Färgningsburkar, DURAN®
Catalog # SCOT233160003
Supplier:  DWK Life Sciences
Specifications
  • Beskrivning:
    Färgningsskålar enligt Schiefferdecker, för upp till 10 objektglas
  • B×D×H:
    70×90×40 mm
  • Förp.:
    10
Specifications
About this item
Soda-lime glass.
  • For 10 slides
These staining jars are suitable for standard microscope slides (76×26 mm).
Caution: Note: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60°C (glass corrosion is possible).