ContactUsLinkComponent
Färgningsskålar enligt Hellendahl, DURAN®
Färgningsskålar enligt Hellendahl, DURAN®
Catalog # SCOT233150002
Supplier:  DWK Life Sciences
undefined
Färgningsskålar enligt Hellendahl, DURAN®
Catalog # SCOT233150002
Supplier:  DWK Life Sciences
Specifications
  • Beskrivning:
    Färgningsskålar enl. Hellendahl, för upp till 16 objektglas
  • B×D×H:
    60×60×100 mm
  • Förp.:
    10
Specifications
About this item
Soda-Lime glass.
For up to 16 microscope slides (76x26 mm), with widening towards the top.
Caution: Note: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60°C (glass corrosion is possible).