Staining jars according to Hellendahl, DURAN®
Katalog # SCOT233140001
Leverantör: DWK Life Sciences
Specifikationer
- Beskrivning:Färgningsskålar enl. Hellendahl, för upp till 16 objektglas
- B×D×H:90×40×90 mm
- Förp.:10
Specifikationer
Om denna produkt
Soda-Lime glass.
For up to 16 microscope slides (76x26 mm).
Caution: Note: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60°C (glass corrosion is possible).