ContactUsLinkComponent
Färgningsburkar enligt Coplin, DURAN®
Catalog # SCOT233190006
Supplier:  DWK Life Sciences
undefined
Färgningsburkar enligt Coplin, DURAN®
Catalog # SCOT233190006
Supplier:  DWK Life Sciences
Specifications
  • Ø:
    66 mm
  • Beskrivning:
    Färgkyvett enl. Coplin för 10 objektglas
  • Höjd:
    108 mm
  • Förp.:
    10
Specifications
About this item
Soda-lime glass.
For 10 standard microscopy slides (76×26 mm).
Caution: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60 °C (glass corrosion is possible).