Vanillinsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
8.41025.0050
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:50 g
- Seq:3368
- Solubility:(20 °C) slightly soluble
- Melting Point:208 - 210 °C
- Molar Mass:168.14 g/mol
- Synonyms:4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
- Hill Formula:C8H8O4
:
:168.15 g/mol
:12,10068
:353 °C (1013 hPa)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:204-466-8
:GHS07
:Omgivande
:121-34-6
:C₈H₈O₄
:MFCD00002551