Torkdukar för renrum, sterila, Sterile TexTra™ 10
: Texwipe
These single-ply, heavyweight polyester sealed-border wipes offer the same capacity sorption as a two-ply wipe. They are suitable for all general purposes as well as for applying and removing large volumes of cleaning solutions and disinfectants.
- Excellent for spill control
- Sealed border prevents the release of particles and fibers
- Easy and quick cleaning of aseptic cleanrooms without compromising the sterile nature of those environments
- Withstands exposure to common cleaning and disinfecting solutions including bleaches, phenols and quats
Lämpliga för användning i miljöer av klass 1, ISO 3 till klass 100, ISO 5.
: Förpackningen är anpassad för sterila och mycket känsliga miljöer.
- Catalog No:
- 115-0594
- 115-0593
- Modell:
- Sterile TexTra™ 10
- Sterile TexTra™ 10
- Basvikt:
- 233 g/m²
- 233 g/m²
- Absorptionsförmåga:
- 600 ml/m²
- 600 ml/m²
- Absorptionsförmåga – hastighet:
- 0,3 s
- 0,3 s
- Extraherbara ämnen – med avjoniserat vatten:
- 0,04 g/m²
- 0,04 g/m²
- Extraherbara ämnen – med isopropylalkohol:
- 0,07 g/m²
- 0,07 g/m²
- Fibrer (>100 µm):
- 240/m²
- 240/m²
- Partikelgenerering (0,5 - 5 µm, by ASTM E2090 Test):
- 8 × 10⁶/m²
- 8 × 10⁶/m²
- Partikelgenerering (5 - 100 µm, by ASTM E2090 Test):
- 220000/m²
- 220000/m²