ContactUsLinkComponent
Kolvar, rundad botten, med slipad standardfattning
Kolvar, rundad botten, med slipad standardfattning
Catalog # KART1540
Supplier:  KARTELL
undefined
Kolvar, rundad botten, med slipad standardfattning
Catalog # KART1540
Supplier:  KARTELL
Specifications
  • Ø utv.:
    88 mm
  • NS-hylsa:
    29/32 NS
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Höjd:
    148 mm
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
PFA, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance from −200 to +250 °C
  • Vacuum: suitable
For rotary evaporators and distillation of fine chemicals.