Orders LinkContactUsLinkComponent
Provrör
Leverantör:   KARTELL
Provrör
Leverantör:  KARTELL
Certificates
Provrör
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
PTFE, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Very good mechanical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
Will withstand temperatures continuously up to 250 °C and for short intervals up to 300 °C.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Ø utv.
    Typ
    Ø inr.
    Tillgänglighet
    Price
  • 10 ml
    120 mm
    18 mm
    konisk
    15 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 830,00 kr
    830,00 kr
    1 * 1 Items
       830,00 kr
  • 15 ml
    100 mm
    18 mm
    cylindriska
    15 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 780,00 kr
    780,00 kr
    1 * 1 Items
       780,00 kr