Dapson
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOICRS0265
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: 4,4'-Diaminodifenylsulfon
- CAS-nummer:80-08-0
- Formel:C₁₂H₁₂N₂O₂S
- MDL-nummer:MFCD00007887
- Molecular Weight:248.31 g/mol
- EINECS:201-248-4
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 mg